Learn More
Trajan™ Ago di ricambio per siringhe 10 ul
Codice prodotto. 15228593
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
Cone
In colonna
On-column
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.17 mm
0.23 mm
0.63 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago:
50 mm
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15228593
Marca: Trajan™ 037011
A range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 mm
Product Type Replacement Needle
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringes (10μL)