Learn More
Trajan™ Ago di ricambio per siringhe 10 ul
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
Cone
In colonna
On-column
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.17 mm
0.23 mm
0.63 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago:
50 mm
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
| Product Type | Replacement Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringes (10μL) |