Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
LC
Lunghezza (sistema metrico) ago:
70 mm
115 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.37 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.7 mm |
| Product Type | Replacement Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 70 mm |
| Stile del punto dell'ago | LC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe (25 to 500 μL) |