Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
32 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Sheathed/LC
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
8 mm O.D. Barrel 0.5μL Microvolume Syringes
8 mm O.D. Barrel 1μL Microvolume Syringes
Microvolume Syringes (1μL)
On-column Syringe
Syringe Needles (0.5μL), Syringes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.006 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.15 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Replacement Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Vedi altri risultati |