Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Codice prodotto. 15228583
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
32 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Sheathed/LC
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
8 mm O.D. Barrel 0.5μL Microvolume Syringes
8 mm O.D. Barrel 1μL Microvolume Syringes
Microvolume Syringes (1μL)
On-column Syringe
Syringe Needles (0.5μL), Syringes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15228583
Marca: SGE™ 033772
For use with 0.5 to 1μL syringes
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.006 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Replacement Needle
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe Needles (0.5μL), Syringes