Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
Codice prodotto. p-4517408
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 22
23 G
calibro 23
Misura 25
26 G
Misura 26
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Con smusso
Cone
Cono
Foro laterale
Foro laterale o calotta
LC
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.6 in.
2 in.
2.7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.019 in.
0.02 in.
0.028 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11922605
Marca: SGE™ 037010
In acciaio inox
Made of Stainless steel
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 26
Diametro (sistema imperiale) interno 0.004 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.25 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago di ricambio
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Cono
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per siringhe da 10 μl