Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Codice prodotto. 11942605
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
LC
Side Hole or Dome
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.24 mm
0.37 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11942605
Marca: Trajan™ 038010
Replacement Needles for 25 to 500uL Syringes for use in Chromatography
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.007 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.019 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Replacement Needle
Quantità 2/Pk.
Stile del punto dell'ago Cone