Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Descrizione
Replacement Needles for 25 to 500uL Syringes for use in Chromatography
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.007 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.019 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Replacement Needle |
| Quantità | 2/Pk. |
| Vedi altri risultati |