Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 5μL eVol™ NMR Syringes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.11 mm
0.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago:
50 mm
115 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.004 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.019 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.11 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Replacement Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |
| Vedi altri risultati |