Learn More
SGE™ Replacement Needles for Removable Needle Syringes
Codice prodotto. 13417248
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.019 in.
0.024 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 13417248
Marca: SGE™ 037111
Replacement needles as supplied with syringe
  • For 10μL syringes
  • 50mm (2 in.) exposed length when fitted to syringe
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Replacement Needle
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Bevel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Removable Needle Syringe (10μL)