Learn More
SGE™ Replacement Needles for Removable Needle Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.019 in.
0.024 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- For 10μL syringes
- 50mm (2 in.) exposed length when fitted to syringe
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.019 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Replacement Needle |
| Quantità | 2/Pk. |
| Vedi altri risultati |