Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Codice prodotto. 10462721
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
50 μL
250 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10462721
Marca: Trajan™ 004300
Fixed needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.37 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.71 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.028 mm
Product Type Manual Syringe
Volume (sistema metrico) 50 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago LC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves