Learn More
Trajan™ Replacement Plungers
Codice prodotto. 15268533
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 μL Gas-tight Autosampler Fixed Needle Syringe
10 μL Removable Guided Plunger Syringe
10 μL Removable Needle Gas-tight Syringe for CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
100 μL Fixed Needle Gas-tight Syringe for Carlo Erba, CTC, Fisons Autosamplers
Fixed Needle Gas Tight Syringe (10μL)
P250-GT Code Syringe (250μL)
Removable Fitting Gas Tight Syringe (10 mL)
Removable Needle Gas Tight Syringe (10μL)
Rheodyne and Valco Valves
Syringe 009472, 009462
Syringe 100μL
Syringe Models SG-003987, SG-003988, 25 μL
Syringe Models SG-003988, SG-003985, 25 μL
Syringe Needles (10 μL)
Syringe Needles (10 μL), Fixed Needle Gas Tight Syringe
Syringe Needles (100μL), Gas Tight Syringe
Syringe Needles (100μL), Removable Needle Gas Tight Syringe
Syringe Needles (25μL), CTC Gas Tight Syringe
Syringe Needles (25μL), Fixed Needle Gas Tight Syringe
Syringe Needles (25μL), Fixed or Removable Needle Gas Tight Syringe
Syringe Needles (250μL), CTC Gas Tight Syringe
Syringe Needles (250μL), Gas Tight Syringe
Syringe Needles (5 mL), Gas Tight Syringe
Syringe Needles (5μL), Fixed Needle Gas Tight Syringe
Syringe Needles (50μL), Fixed Needle Gas Tight Syringe
Syringe Needles (500μL), CTC Gas Tight Syringe
Syringe Needles (500μL), Fixed or Removable Needle Gas Tight Syringe
Product Type:
50 mL Replacement Plunger only
Plunger
Replacement Plunger (old style), P25F-BT-GT
Replacement Plunger, 10A-VP
Replacement Plunger, 10R-C/T-GT
Replacement Plunger, P10-GP-GT
Replacement Plunger, P100-GT
Replacement Plunger, P100F-C/T-GT
Replacement Plunger, P100R-C/T-GT
Replacement Plunger, P10F-BT-GT
Replacement Plunger, P10F-C/T-GT
Replacement Plunger, P10MD-GT
Replacement Plunger, P10R-GT
Replacement Plunger, P25-GT
Replacement Plunger, P250F-CTC-GT
Replacement Plunger, P250R-C/T-GT
Replacement Plunger, P25F-C/T-GT
Replacement Plunger, P25F-CTC-GT
Replacement Plunger, P25MD-GT
Replacement Plunger, P25R-C/T-GT
Replacement Plunger, P500-GT
Replacement Plunger, P500F-CTC-GT
Replacement Plunger, P50F-C/T-GT
Replacement Plunger, P5F-PE-GT
Replacement Plunger, P5MD-GT
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15268533
missing translation for 'mfr': Trajan™ 03181201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Replacement Plungers are available for all SGE gas tight syringes.
  • For use with SGE gas tight syringes.
  • Use the SGE Syringe Part Number to find a replacement plunger.
Spécification
Materiale PTFE (Tip)
Da utilizzare con (applicazione) IN VITRO use only. For lab analyzers only. Not for human use.
Product Type Replacement Plunger, P10F-BT-GT
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fixed Needle Gas Tight Syringe (10μL)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis