Learn More
SGE™ Siringhe ad ago fisso standard serie II
Codice prodotto. 10127070
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibro dell'ago:
calibro 25
26 G
Include:
Plunger protection
Protezione stantuffo
Stantuffo standard
Quantità:
6 Pk.
Ciascuno
Confezione da 10
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 6
Codice prodotto. 10127070
Marca: SGE™ undefined
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
  • Gli stantuffi in acciaio inox sono montati manualmente, non intercambiabili e non sostituibili
  • Le siringhe con capacità di 5 e 10μ l hanno un diametro esterno del cilindro di 6.5 mm, una lunghezza di scala di 54.1 mm e includono un ago lungo 50 mm misura 26
  • Le siringhe con una capacità da 25 a 500μ l presentano un cilindro con diametro esterno di 8 mm, una lunghezza di scala di 60 mm e un ago lungo 50 mm di misura 25I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Include Plunger protection
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Microvolume Syringe
Graduazioni Major - 1.0 μL, Minor - 0.2 μL
Modello 10F
Quantità 6 Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Fixed Bevel
Tipo di collegamento Fixed