Learn More
SGE™ Siringhe ad ago rimovibile standard Serie II
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibro dell'ago:
25 G
calibro 25
26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.5 mm
0.5 mm
Quantità:
1/conf.
6/conf.
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
- Gli stantuffi in acciaio inox sono montati manualmente, non intercambiabili e non sostituibili
- Le siringhe con capacità di 5 e 10μ l hanno un diametro esterno del cilindro di 6.5 mm, una lunghezza di scala di 54.1 mm e includono un ago lungo 50 mm misura 26
- Le siringhe con una capacità da 25 a 500μ l presentano un cilindro con diametro esterno di 8 mm, una lunghezza di scala di 60 mm e un ago lungo 50 mm di misura 25I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel) |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.01 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Include | Plunger protection |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Product Type | Siringhe ad ago rimovibile standard serie II |
| Vedi altri risultati |