Learn More
SGE™ Siringhe ad ago rimovibile standard Serie II
Codice prodotto. 10421031
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibro dell'ago:
25 G
calibro 25
26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.5 mm
0.5 mm
Quantità:
1/conf.
6/conf.
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10421031
Marca: SGE™ 007050
Le siringhe standard con flangia stendifette e aghi allineati con lo zero della scala graduata consentono di ridurre il volume morto, migliorando l'accuratezza e la precisione fino all'<±1%
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
  • Gli stantuffi in acciaio inox sono montati manualmente, non intercambiabili e non sostituibili
  • Le siringhe con capacità di 5 e 10μ l hanno un diametro esterno del cilindro di 6.5 mm, una lunghezza di scala di 54.1 mm e includono un ago lungo 50 mm misura 26
  • Le siringhe con una capacità da 25 a 500μ l presentano un cilindro con diametro esterno di 8 mm, una lunghezza di scala di 60 mm e un ago lungo 50 mm di misura 25I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.5 mm
Include Standard plunger
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Siringhe ad ago rimovibile standard serie II
Modello 500R
Quantità 1/conf.
Volume (sistema metrico) 500 μl
Stile del punto dell'ago Removable Bevel
Tipo di collegamento Removable