Learn More
Trajan™ Shimadzu 14A Liners
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Description
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimadzu instruments
Specifications
Specifications
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 99 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, Split / Splitless Tapered FocusLiner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shimadzu 14 A GC |