Learn More
Trajan™ SolGel WAX Columns
Codice prodotto. 15278703
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15278703
Marca: Trajan™ 054786
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyethylene Glycol (PEG) in a Sol-Gel matrix. Robust, high temperature polar WAX phase
  • Bonded polyethylene glycol
  • Very robust high-temperature column
  • Less susceptible to damage by oxygen than conventional wax phases
  • Polar phase
  • Low bleed and inert
Specifica
Temperatura max 280°C
Tipo di funzionalità/interazione Hydrogen Bonding or Dipole interactions
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Polyethylene Glycol
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Da utilizzare con (applicazione) Acids Analysis, Amines Aliphatic, Amines Aromatic, Alcoholic Beverages Analysis, Essential Oils, Food - FAME, Phenols, Sugars-alditol Acetates
Gamma di temperatura 30°C to 260/280°C
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale di impaccamento SolGel-Wax
Polarità Polar
Rivestimento Fused Silica