Learn More
Trajan™ SolGel WAX Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bonded polyethylene glycol
- Very robust high-temperature column
- Less susceptible to damage by oxygen than conventional wax phases
- Polar phase
- Low bleed and inert
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 280°C |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrogen Bonding or Dipole interactions |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Stationary Phase | Polyethylene Glycol |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Acids Analysis, Amines Aliphatic, Amines Aromatic, Alcoholic Beverages Analysis, Essential Oils, Food - FAME, Phenols, Sugars-alditol Acetates |
| Gamma di temperatura | 30°C to 260/280°C |
| Spessore pellicola | 0.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Materiale di impaccamento | SolGel-Wax |
| Vedi altri risultati |