Learn More
Trajan™ Standard Plunger Protection Syringes
Codice prodotto. 10095490
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10095490
Marca: Trajan™ 001100
Designed with virtually indestructible titanium nickel alloy plunger.
  • MicroVolume syringe
  • SuperfleX plunger
  • Bevel tip
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Microvolume Syringe
Modello 5FX
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago Bevel
Tipo di collegamento Fixed