Learn More
Trajan™ Stylet Wires for Syringe Cleaning
Codice prodotto. 15268523
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Syringe Needles (1 mL and Larger)
Syringe Needles (15 to 500 μL)
Syringe Needles (5 to 10μL)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15268523
Marca: Trajan™ 031746
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
  • Effective cleaning of syringe needle
  • Kit available as well as replacement wires
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Product Type Replacement Stylet Wire
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe Needles (15 to 500 μL)