Learn More
Trajan™ Stylet Wires for Syringe Cleaning
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
19.30€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Product Type Replacement Stylet Wire
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15268523
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
031746
Syringe Needles (15 to 500μL)
19.30€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15278523
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
031747
Syringe Needles (1 mL and Larger)
19.30€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15258523
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
031745
Syringe Needles (5 to 10μL)
19.30€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
  • Effective cleaning of syringe needle
  • Kit available as well as replacement wires
Specifica
Specifica
5.9 in.
15 cm
Replacement Stylet Wire