Learn More
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Codice prodotto. 13425072
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13425072
Marca: Trajan™ 0029801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fixed needle autosampler syringes. For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.47 mm
Product Type AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μL