Learn More
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Codice prodotto. 15268463
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15268463
Marca: Trajan™ 0029861
Fixed needle autosampler syringes. For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.47 mm
Product Type AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm