Learn More
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.47 mm |
| Product Type | AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |