Learn More
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler Syringes
Codice prodotto. 11947234
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.018 in.
0.024 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11947234
Marca: SGE™ 004670
Incorporate SGE's Diamond Syringe Technology
  • Accuracy and reproducibility: ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5μL and 1μL syringes)
  • Borosilicate glass barrel outer diameter (OD): 0.5μL = 6.5mm, 1μL = 8mm, 5μL to 250μL = 6.5mm
  • Scale Length: 0.5μL = 27.05mm, 1μL to 250μL = 54.1mm
  • International Standards traceability
  • Needle Point Style: Cone
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) PerkinElmer
Tipo di collegamento Fixed