Learn More
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler Syringes
Codice prodotto. p-4399776
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.018 in.
0.024 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10579072
Marca: SGE™ 000655
Incorporate SGE's Diamond Syringe Technology
  • Accuracy and reproducibility: ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5μL and 1μL syringes)
  • Borosilicate glass barrel outer diameter (OD): 0.5μL = 6.5mm, 1μL = 8mm, 5μL to 250μL = 6.5mm
  • Scale Length: 0.5μL = 27.05mm, 1μL to 250μL = 54.1mm
  • International Standards traceability
  • Needle Point Style: Cone
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.314 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Varian, Bruker
Tipo di collegamento Removable