Learn More
Trajan™ Varian Splitless Liner with Single Taper
Codice prodotto. p-4517403
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10377002
Marca: Trajan™ 092039
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian/Bruker instruments
Specifica
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Product Type GC Inlet Liner
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm