Learn More
SGE™ Varian™/Bruker™ GC Autosampler Syringes
Descrizione
- Fixed Needle
- 10μL
- SG002950: For Varian CP8400, CP9010, CP9050 Autosamplers
- SG002923: For Varian/Bruker autosampler 8035, 8100, 8200; Gas tight
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.018 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.47 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | GC Autosampler Syringe |
| Modello | 10F-VA8400-5/0.47 |
| Vedi altri risultati |