Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Codice prodotto. p-200024124 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
8.5 in.
13 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17791278
Marca: Cole-Parmer™ 5190100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
  • Smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These orbital shakers provide a smooth, uniform circular motion with a 16 mm orbit, ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Specifica
Orbita 16 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 10 kg
Intervallo di velocità 30 to 300 rpm
Tensione 230 VAC
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 22 lb.
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 17.716 in.
Profondità (sistema metrico) 45 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.82 in.
Altezza (sistema metrico) 27.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 33.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 13 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 33.5 cm
Descrizione Large Orbital Shaker
Display LED
Include Cradle System for Flasks and Bottles and Power Cord.
Condizioni di esercizio 4°C to 40°C (39.2°F to 104°F)
Intervallo temporizzatore 1 to 999 minutes