Learn More
SH3GL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SH3GL2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.28 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810154
|
Proteintech
12435-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800154
|
Proteintech
12435-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| SH3GL2 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| O35179, Q62420, Q99962 | |
| 116743, 20404, 6456 | |
| SH3GL2 Fusion Protein Ag3114 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SH3GL2 |
| 0.28 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CNSA2, EEN B1, Endophilin 1, Endophilin A1, SH3 domain GRB2 like 2, SH3 domain protein 2A, SH3D2A, SH3GL2, SH3P4 | |
| SH3GL2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |