Learn More
Memmert™ Shaking Device for Waterbaths With Support Frame
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
WTB15
WTB24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Requires gable cover
- Voltage 230 V, 50/60 Hz
- Order the support basket separately
- Includes support frame, shaking frequency 35 - 160 strokes per minute (horizontal back/forth movement)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | WTB15 |
| Tipo | Shaking device for waterbaths incl. support frame |
| Speed | 35-160 rpm |