Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Codice prodotto. p-7184907
Click to view available options
Capacità:
1L
Large Capacities - 115 L
Medium Capacities - 51 L
Include:
Con cavo USB
IQ/OQ
USB Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10257954
Marca: Cole-Parmer™ 7952004
Shaker and incubator combination makes this SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideal for cell culture procedures.
Si tratta di un agitatore combinato a un incubatore, ideale per tecnici che effettuano procedure di colture cellulari, in particolare applicazioni di colture in sospensione.
La velocità di agitazione è controllata da microprocessore e impostata tramite un pannello di controllo digitale a LED. The incubator also incorporates a versatile digital timer which can be set from 1 second to 9 days. Allo scadere del tempo, l'agitazione si arresta e viene emesso un segnale acustico; come funzione di sicurezza l'incubatore resta acceso.
  • Combined incubator shaker
  • Smoked acryllic windows to allow easy sample viewing
  • Digital display for temperature and speed Integrated timer
  • Unique retractable platform for easy loading and unloading
  • Angle adjustable accessory tube racks, with patent pending
  • Magnalock coupling system available
  • Coms enabled for external temperature measurement
Specifica
Intervallo di velocità 30 to 300RPM
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 350w
Tensione 230V
Temperature Range (Metric) 5°C to 60°C
Wattage 350w
Capacità 1L
Product Type Incubatore con agitazione
Frequenza 50Hz
Diametro (sistema metrico) 16mm
Display Digitale
Include Con cavo USB