Learn More
Buerkle™ Shallow Form Photographic Tray with Bottom Ribs
Codice prodotto. 10116120 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Colore:
Black
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10116120
Marca: Buerkle™ 42021030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Buerkle™ Shallow Form Photographic Tray with Bottom Ribs prevent paper from sticking to the base of the tray and allow liquid to be poured out easily from the tray edges.
  • Made of PVC
  • Well suited as a film development tray
  • Raised ribs prevent photographic paper from sticking to the base of the tray
  • Liquid can be poured out easily from the tray edges
  • Thick sides
  • Shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • Temperature resistant from -30°C up to +60°C max
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 370 x 470 x 60 mm
Descrizione Photographic Tray
Colore White
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm (Inner Base), 370 mm (Outer Rim)
Materiale PVC
Tipo Photographic Tray
Larghezza (sistema metrico) 410 mm (Inner Base), 470 mm (Outer Rim)
Include Ribs on Bottom
Altezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Forma Forma rettangolare