Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico basso con piastra di montaggio
Codice prodotto. 10054564
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10054564
Marca: Buerkle™ 86060120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste valvole per trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili con corpo in PVDF o PP/PE per poterle adattare a diverse applicazioni.
For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
PVDF Three Way Valves:
  • excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • Operating temperature: +0 up to +40 °Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
PP/PE Three Way Valves:
  • for industrial use, red/white
  • Operating temperature: +5 up to +40 °C
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con 11 to 13 mm dia. Hose
Include Mounting Plate
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Min. Operating Temperature (Metric) 5°C
Larghezza complessiva (sistema metrico) 8 mm
Tipo 3-way Valve
Larghezza (sistema metrico) 8 mm
Pressione massima 1 bar