Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico basso con piastra di montaggio
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Le valvole a tre vie sono utilizzate per il trasferimento di liquidi o gas per bloccare, rilasciare o invertire la direzione del flusso.
- PVDF: eccellente resistenza chimica, trasparenza, adatte per alimenti
- Temperatura di esercizio: PVDF +0 °C fino a +40 °C
- Resistenti alla compressione massima di 1 bar
- Con piastra di montaggio per una facile installazione
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | 7 to 9 mm dia. Hose |
| Include | Piastra di montaggio |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | ° |
| Materiale | PVDF |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 6 mm |