Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
In PVC rigido di alta qualità. I vassoi fotografici a forma poco profonda Buerkle™ privi di nervature inferiori sono adatti per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio.
Marca: Buerkle™ 4203-1010
9.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
- PVC
- Forma bassa
- Pareti spesse, infrangibile
- Altamente resistente ad acidi e alcali
- Resistente a temperature da -30°C a +70°C
Specifica
Inner base: 110 x 160 mm; Outer rim: 150 x 200 mm | |
30 mm | |
PVC | |
160 mm (Inner Base), 200 mm (Outer Base) | |
Rectangular |
Bianco | |
110 mm (Inner Base), 150 mm (Outer Base) | |
Poco profondo | |
1.18 in. |