Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
110 x 160 mm Inner Base, 150 x 200 mm Outer Rim
140 x 190 mm Inner Base, 180 x 230 mm Outer Rim
190 x 260 mm Inner Base, 240 x 320 mm Outer Rim
260 x 320 mm Inner Base, 320 x 370 mm Outer Rim
420 x 510 mm Inner Base, 480 x 580 mm Outer Rim
510 x 610 mm Inner Base, 590 x 680 mm Outer Rim
Base interna: 110 x 160 mm; bordo esterno: 150 x 200 mm
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm
Base interna: 260 x 320 mm; bordo esterno: 320 x 370 mm
Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PVC
- Forma bassa
- Pareti spesse, infrangibile
- Altamente resistente ad acidi e alcali
- Resistente a temperature da -30°C a +70°C
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm |
| Colore | Rosso |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 310 mm (Inner Base), 370 mm (Outer Base) |
| Materiale | PVC |
| Tipo | Poco profondo |
| Larghezza (sistema metrico) | 410 mm (Inner Base), 470 mm (Outer Base) |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Forma | Forma rettangolare |