Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
110 x 160 mm Inner Base, 150 x 200 mm Outer Rim
140 x 190 mm Inner Base, 180 x 230 mm Outer Rim
190 x 260 mm Inner Base, 240 x 320 mm Outer Rim
260 x 320 mm Inner Base, 320 x 370 mm Outer Rim
420 x 510 mm Inner Base, 480 x 580 mm Outer Rim
510 x 610 mm Inner Base, 590 x 680 mm Outer Rim
Base interna: 110 x 160 mm; bordo esterno: 150 x 200 mm
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm
Base interna: 260 x 320 mm; bordo esterno: 320 x 370 mm
Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PVC
- Shallow form
- Thick sides, shatterproof
- Largely resistant to acids and alkalis
- Temperature resistant from -30°C to +70°C
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 260 x 320 mm Inner Base, 320 x 370 mm Outer Rim |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm (Inner Base), 320 mm (Outer Base) |
| Materiale | PVC |
| Tipo | Poco profondo |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm (Inner Base), 370 mm (Outer Base) |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Forma | Forma rettangolare |