Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Codice prodotto. 10751601 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
110 x 160 mm Inner Base, 150 x 200 mm Outer Rim
140 x 190 mm Inner Base, 180 x 230 mm Outer Rim
190 x 260 mm Inner Base, 240 x 320 mm Outer Rim
260 x 320 mm Inner Base, 320 x 370 mm Outer Rim
420 x 510 mm Inner Base, 480 x 580 mm Outer Rim
510 x 610 mm Inner Base, 590 x 680 mm Outer Rim
Base interna: 110 x 160 mm; bordo esterno: 150 x 200 mm
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm
Base interna: 260 x 320 mm; bordo esterno: 320 x 370 mm
Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10751601
Marca: Buerkle™ 42031040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In PVC rigido di alta qualità. I vassoi fotografici a forma poco profonda Buerkle™ privi di nervature inferiori sono adatti per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio.
  • PVC
  • Forma bassa
  • Pareti spesse, infrangibile
  • Altamente resistente ad acidi e alcali
  • Resistente a temperature da -30°C a +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 420 x 510 mm Inner Base, 480 x 580 mm Outer Rim
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm (Inner Base), 480 mm (Outer Base)
Materiale PVC
Tipo Poco profondo
Larghezza (sistema metrico) 510 mm (Inner Base), 580 mm (Outer Base)
Altezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Forma Forma rettangolare