Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
In PVC rigido di alta qualità. I vassoi fotografici a forma poco profonda Buerkle™ privi di nervature inferiori sono adatti per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio.
Marca: Buerkle™ 4203-3013
11.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- PVC
- Forma bassa
- Pareti spesse, infrangibile
- Altamente resistente ad acidi e alcali
- Resistente a temperature da -30°C a +70°C
Specifica
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm | |
40 mm | |
PVC | |
190 mm (Inner Base), 230 mm (Outer Base) | |
Rectangular |
Nero | |
140 mm (Inner Base), 180 mm (Outer Base) | |
Poco profondo | |
1.57 in. |