Learn More
Buerkle™ Shallow Metal Laboratory Bowl
Codice prodotto. p-7224419 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
2.5 L
3 L
5 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17564286
Marca: Buerkle™ 42080020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This stainless steel bowl is ideal for disinfecting instruments as well as for carrying different devices or samples.
  • For cleaning, disinfecting, sterilizing, or storing laboratory cutlery
  • Stable and hygienic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Dimensioni (L x P x A) 200 x 150 x 50 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Metal
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.