Learn More
Epredia™ Shandon™ Adson Fine Serrated Thumb Forceps, Straight, standard, 4.75 in. (12.1cm)
Epredia™ Shandon Adson Fine Serrated Thumb Forceps are available in premium and standard grades.
78.20€
Specifica
Product Type | Adson Fine Serrated Thumb Forceps |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 12.1 cm |
Forma | Straight |
Codice del prodotto | Marca | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15604454
|
Epredia™
7626 |
Premium |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Features:- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
Specifica
Adson Fine Serrated Thumb Forceps | |
4.75 in. | |
12.1 cm | |
Straight |