Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Pink
Fluorescent Yellow
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 750
Descrizione
- Writing face is flat 45° angle
- Locking lid attached by two hinges
- Front or back opening
Ordering Information:
- Packaged in 75-cassette tubes
Specifica
Specifica
| Stile pori | Small Square Pore |
| Angolo della faccia di scrittura | 45° |
| Colore | White |
| Product Type | Biopsy Cassette |