Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Codice prodotto. 12943765 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Pink
Fluorescent Yellow
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 750
Codice prodotto. 12943765
Marca: Epredia™ B1000730AQ
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Aid the process of speedy and reliable biopsy specimen labeling with Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs.
  • Writing face is flat 45° angle
  • Locking lid attached by two hinges
  • Front or back opening
Ordering Information:
  • Packaged in 75-cassette tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Small Square Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore Aqua
Product Type Biopsy Cassette