Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II, White
Codice prodotto. 12700928 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Lilac
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 500
Codice prodotto. 12700928
Marca: Epredia™ 1001097
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hold biopsy specimens during processing and embedding with the special design of Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II.
  • Acetal polymer construction
  • Locking lid attached by two hinges
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Pore style is small square
  • Variety of colors available
Ordering Alerts:
  • Supplied in boxes of 500 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Small Square Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore White
Materiale Acetal Polymer
Product Type Biopsy Cassette