Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II, White
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Lilac
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 500
Descrizione
- Acetal polymer construction
- Locking lid attached by two hinges
- Cassette writing face is at a 45° angle
- Pore style is small square
- Variety of colors available
Ordering Alerts:
- Supplied in boxes of 500 cassettes with attached lids
Specifica
Specifica
| Stile pori | Small Square Pore |
| Angolo della faccia di scrittura | 45° |
| Colore | White |
| Materiale | Acetal Polymer |
| Product Type | Biopsy Cassette |