Learn More
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Codice prodotto. 15614454 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Grado:
Premium
Standard
Lunghezza (sistema imperiale):
4.5 in.
5 in.
5.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15614454
Marca: Epredia™ 76302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Select a fine serrated tip ranging in size from 4.5 to 12 in. (11.4 to 30.5cm) on the Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps.
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Thumb Forceps
Grado Premium
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm