Learn More
Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin
Codice prodotto. 12533527 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cryochrome Blue
Cryochrome Green
Cryochrome Pink
Cryochrome Sampler Colors
Cryochrome Yellow
Dimensione della confezione:
120mL
pezzi 4
Codice prodotto. 12533527
Marca: Epredia™ 9990422
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Support tissue for frozen sectioning with Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin.
  • Color codes frozen sections for easy identification and tracking
  • Four colors available: pink, blue, yellow, green
  • Formulated with physical characteristics identical to Cryomatrix™ embedding resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cryochrome Blue
Quantità 120mL