Learn More
Epredia™ Cytospin™ Collection Fluid
Codice prodotto. p-4530254 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120mL
500mL
4 l
Dimensione della confezione:
3.80L
pezzi 125
pezzi 2
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12638016
Marca: Epredia™ 9990323
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Store specimens or unstained slides for weeks without adverse effect with Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid.
  • Packaged in convenient pump bottle or pre-filled specimen cups
  • Ready-to-use alcohol/Carbowax™ (PEG) combination for direct specimen collection and fixation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Collection Fluid
Quantità 120mL
Tipo di soluzione Alcohol/Carbowax (PEG) combination
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cytospin Collection Fluid
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Faroangivelser
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Skyddsangivelse
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contiene: FD&C yellow No. 5, ethanol, isopropanol,,ethanol, Polyethylene glycol, Methylene blue trihydrate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.